Learn More
Merck Ensemble de filtration médicale pour seringue Millex™-GP, 0,22 μm
Unités de seringue prêtes à l’emploi conçues pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles
Marque: Merck SLGPM33RS
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.38700kg
Description
Conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles. Les filtres pour seringues stériles EMD Millipore Millex™-GP avec membrane en PES sont activés par une seringue et prêts à l’emploi. Ils possèdent une membrane unique offrant une liaison protéique six fois plus faible. Filtres de qualité médicale disponibles, avec une pointe en acrylique ou en PES.
Disponibles avec des diamètres de 4, 13, 25, 33 et 50 mm et une grande variété de membranes, les filtres pour seringues stériles Millex™ sont parfaits pour la stérilisation de solvants organiques, de solutions aqueuses ou d’air / gaz. De nombreuses méthodes de préparation d’échantillons utilisent les filtres Millex™ en raison de leur qualité et de leur homogénéité inégalées. Les filtres Millex™ présentent non seulement un volume de rétention minimal et des débits plus rapides, mais ils résistent également à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une gamme d’échantillons et de solvants afin de minimiser la lixiviation des impuretés extractibles. Les filtres Millex™ sont fabriqués dans un environnement contrôlé et automatisé avec les normes de qualité les plus élevées. Les dispositifs stériles sont livrés avec un certificat de qualité, avec des dispositifs sélectionnés marqués pour les applications médicales. Caractéristiques et avantages :•Adaptation à une variété d’applications basées sur le type de membrane, l’évaluation du boîtier et de la validation •Appareils de mesure médicaux dans certains pays, y compris les dispositifs ventilés pour les soins directs aux patients •Unités de filtration spécialisées pour protéger les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité et pour la protection des lignes de vide •Membranes peu extractibles et à faible absorption pour des pertes d’échantillons minimales •Débit plus rapide et pressions de fonctionnement plus élevées pour des besoins de haute performance ; applications : stérilisation de solutions aqueuses, solvants et gaz organiques, filtration de protéines de haute valeur ou de composants de petites molécules, sélection d’applications pour dispositifs médicaux (certains comprenant des soins directs aux patients en fonction du pays / de la région)Compliance
Conformité à la norme USP classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques. Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Spécification
Non autoclavable | |
Vert | |
Membrane | |
PES | |
Stérile | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
145 psi | |
113°F | |
113°F | |
Acrylique modifié | |
< 10 mL |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
PES | |
0,22 μm | |
Faible liaison protéique ; stérilisation de milieux de culture tissulaire, des solutions protéiques ou des solutions aqueuses ; Stérilisation de médicaments ou de solutions aqueuses administrées par voie intraveineuse | |
Acrylique modifié | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
50Pack | |
45°C | |
45°C | |
Filtre pour seringue en acrylique modifié, Médical | |
3,3 cm |