Learn More
Merck Microplaques de culture cellulaire à 24 puits Millicell™
Offrent une surface de membrane deux fois supérieure à celle des plaques à 24 puits standard
Marque: Merck PSHT010R5
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 2.26800kg
Includes: Plaque de filtration à 24 puits ; plateau récepteur à puits unique ; couvercles
Description
L’assemblage breveté est conçu pour favoriser l’adhérence, la croissance et la différenciation cellulaires pour une grande variété d’applications et est compatible avec une utilisation manuelle ou avec des systèmes d’ensemencement, d’alimentation et de lavage de cellules automatisés.
Caractéristiques des plaques de filtration
- Les ports d’accès basolatéraux dans chaque puits permettent d’ajouter des milieux de culture sans démonter la plaque de culture cellulaire et le plateau récepteur
- L’aide apicale protège la monocouche cellulaire pendant l’alimentation manuelle
- Les pieds sur la plaque de filtration se relèvent et protègent la monocouche cellulaire en cas de retrait du plateau de chargement
- La membrane traitée pour culture tissulaire favorise l’adhérence cellulaire
- Les bords de puits relevés améliorent l’étanchéité du film
- Marquage en grands caractères pour un plus grand confort de l’utilisateur
Spécification
Avec couvercle | |
0,7 cm2 | |
Stérile | |
24 | |
Plaque de culture cellulaire à 24 puits, plateau d'alimentation à un puits, plateau de réception à 24 puits, couvercle | |
PCF | |
8,48 cm |
Transparent | |
Polystyrène | |
Insert pour culture cellulaire | |
Pour l'attachement des cellules, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire, le transport et la perméabilité des médicaments. | |
0,4 μm | |
128 mm | |
26,2 mm |