Learn More
Merck Plaque de prélèvement MultiScreen™ à grand volume
À utiliser avec les plaques de filtration MultiScreen à grand volume
Marque: Merck MVCPN0025
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Opaque et fabriquée en polypropylène
- Non stérile
- Pour la filtration à vide
- Volume :2,0 ml
- 96 puits
Spécification
Étalon | |
Opaque | |
Polypropylène | |
96 | |
Filtration sous vide | |
1,27 cm | |
4,7 cm |
8 x 12 | |
Plaque de prélèvement MultiScreen à volume élevé | |
2 mL | |
Non stérile | |
0,5 x 3,37 x 1,85 in (1,27 x 8,56 x 4,7 cm) | |
8,56 cm |