Learn More
Merck Plaques de filtration MultiScreen™ avec plaques réceptrices à 96 puits
Idéales pour la sélection de cibles et d’autres applications qui évaluent de nouveaux composés à l’aide d’organismes multicellulaires tels que le modèle in vivo
Marque: Merck MANMN6010
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
La plaque à 96 puits et le plateau récepteur à 96 puits s’adaptent ensemble pour fournir un système complet pour la culture, les tests et la lecture des résultats de dosage dans un protocole en une étape. Il suffit de transférer des parasites, des nématodes ou d’autres organismes multicellulaires dans les puits, de traiter avec un composé cible et de mesurer la migration des organismes.
- Fournir un système prêt à l’emploi pour les dosages mesurant la paralysie, la cytotoxicité et la mort d’organismes multicellulaires
- Optiquement transparent pour une utilisation avec un microscope d’imagerie ou d’autres analyses microscopiques
- Peut être enduit d’une fine couche de gélose si nécessaire
- Ont également démontré leur utilité comme crépines cellulaires à haut débit avant l’analyse cellulaire dans un analyseur FACS™
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Styrène | |
Non stérile | |
Screening d’organismes entiers |
Maille de nylon | |
60 μm | |
Maille MultiScreen | |
96 | |
0,28cmsup2/sup | |
10/boîte |