Learn More
Merck Plaques de filtration MultiScreen™ Solvinert
Optimisées pour les applications de recherche pharmaceutique. Les plaques de filtration Solvinert MultiScreen™ sont compatibles avec les solvants et disposent d’une conception unique en une seule pièce. Les plaques à 96 puits sont disponibles avec des puits profonds (2 ml) (avec ou sans préfiltre) et en format standard (500 μl) avec des membranes hydrophiles ou hydrophobes.
Marque:  Merck MSRPN0410
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10031863
  • 598.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-08-2023
Description
  • Plaque de base en polyoléfine transparente offrant une compatibilité avec une large gamme de solvants
  • La conception monobloc élimine les fuites et permet des incubations prolongées
  • Faible liaison et taux de matières extractibles faibles
  • Prennent en charge les échantillons aqueux et non aqueux avec des membranes hydrophiles ou hydrophobes résistantes aux produits chimiques
  • Membranes en PTFE avec des pores de 45μ l
  • Compatibles avec l’automatisation
  • Disponibles en format de 96 puits profonds (2 ml) (avec ou sans préfiltre) et en format standard (500 μl)
Spécification
Spécification
Standard
8 x 12
Transparent
Copolymère polyoléfine
Non stérile
Synthèse et nettoyage en phase solide, précipitation de protéines sur plaque, récupération d’échantillons suite à un clivage de composés en plaque, synthèse de peptides
10/boîte
8,55 cm
PTFE hydrophobe
0,45 μm
Plaque MultiScreen Solvinert
96
0,28cmsup2/sup
10/boîte
1,28cm
1,44 cm