Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™
Code produit 10011953 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
1,2 μm
Couleur:
Opaque
Transparent
Matériau:
Barex
Styrène
Quantité:
10/boîte
50/boîte
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Couleur Matériau Quantité Conditionnement
10011953 1,2 μm Opaque Barex 50/boîte 50 pièces
10659113 1,2 μm Transparent Styrène 50/boîte 50 pièces
10777264 1,2 μm Transparent Styrène 10/boîte 10 pièces
10432753 1,2 μm Transparent Styrène 10/boîte 10 pièces
10400334 0,65 μm Opaque Barex 50/boîte 50 pièces
10367123 0,22 μm Transparent Styrène 10/boîte 10 pièces
10154213 0,22 μm Transparent Styrène 50/boîte 50 pièces
10347133 0,22 μm Opaque Barex 50/boîte 50 pièces
10715164 0,45 μm Opaque Barex 10/boîte 10 pièces
10367513 0,45 μm Transparent Styrène 10/boîte 10 pièces
10408993 0,45 μm Transparent Barex 50/boîte -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10011953 Fournisseur Merck Code fournisseur MSBVN1B50
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour assurer une compatibilité totale avec l’automatisation. Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™ sont des plaques innovantes, idéales pour les dosages à microbilles. Les racks et le styrène stérile ou non stérile, transparent et opaque Barex™ sont disponibles en plusieurs tailles de pores.
Conçues pour assurer une compatibilité totale avec l’automatisation.Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™ sont des plaques innovantes, idéales pour les dosages à microbilles.Les racks et le styrène stérile ou non stérile, transparent et opaque Barex™ sont disponibles en plusieurs tailles de pores.
Pour la liaison récepteur-ligand, la préparation générale d’échantillons, les tests ELISPOT, l’activité enzymatique, les dosages à microbilles, la visualisation complète des organismes et la détection des radio-isotopes.
  • Dimensions normalisées et parois latérales rigides alignées
    • Permet une compatibilité totale avec les bras de préhension automatisés/robotisés, les empileurs, les rondelles de plaques, les étiquettes à code-barres et les lecteurs de plaques
  • La conception unique en deux pièces de plaque élimine le contact de surface avec les “guides de gouttes” de puits individuels pour empêcher les interférences entre les puits
  • Jupe longue et rampes à vide
    • Permet un empilement facile et exempt de contamination directement avec les plaques de prélèvement
    • Protège le sous-drain encastré
    • Fournit une surface suffisante pour les étiquettes à code-barres
    • Améliore le joint hermétique
  • Le dispositif de sous-drainage amovible permet l’accès à la membrane pour les dosages ELISPOT, la visualisation d’organismes entiers et la détection des radio-isotopes
  • La conception de puits isolé et les disques filtrants scellés individuellement éliminent tout risque d’écoulement du réactif d’un puits à l’autre
  • Le plastique opaque empêche le transfert de lumière entre les puits pendant la numération par scintillation directe
  • La membrane Durapore™ hydrophile à faible liaison permet une faible liaison non spécifique d’anticorps, de réactifs et d’échantillons
  • Conformes aux normes ANSI™ / SBS 2004 relatives aux spécifications des plaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI, SBS
Format Étalon
Membrane PVDF hydrophile
Array 8 x 12
Porosité 1,2 μm
Couleur Opaque
Matériau Barex
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 0,28 cm2
À utiliser avec (application) Essais sur billes
Quantité 50/boîte