Learn More
Merck Plaque de filtration de solubilité MultiScreenHTS
Plaque de filtration 96 puits conçue et optimisée pour les tests de solubilité dans l’eau
900.00€ - 3810.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Membrane | PC |
Array | 8 x 12 |
Porosité | 0,4 μm |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10637303
|
Merck
MSSLBPC50 |
50/boîte |
3810.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10182792
|
Merck
MSSLBPC10 |
10/boîte |
900.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Système à haut débit permettant de classer ou de quantifier la solubilité aqueuse des bibliothèques de composés stockées dans un solvant comme solution concentrée
- Temps d’analyse en moins de quatre heures à l’aide de <100 μg d’échantillon par test
- Compatible avec l’automatisation, avec un espace pour le code-barres
- Validé pour une récupération de médicaments élevée Membrane à faible liaison et matériaux pour plaques à faible liaison
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Dosages de solubilité aqueux |
PC | |
0,4 μm | |
Styrène | |
Non stérile |