Learn More
Merck Filtres à tamis en nylon, 11 μm
Membrane en nylon hydrophile
Marque: Merck NY1102500
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les filtres en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants. Deux types sont disponibles : 1) Filtres à membrane en nylon avec des tailles de pores allant de 0,20 à 1,2 µm et 2) Filtres à tamis tissé avec ouvertures de maille allant de 5 à 180 µm.Notre filtre à tamis en nylon tissé de 5 µm (NY054700) est couramment utilisé dans l’industrie automobile pour l’analyse de la propreté.
Caractéristiques et avantages :
- Large gamme de tailles de pores disponibles
- Résistant aux solvants agressifs
Applications : Élimination et clarification des particules ; filtration par solvant ; analyse des particules ; surveillance de la peinture ; analyse de propreté automobile
Spécification
Blanc | |
11 μm | |
Hydrophile | |
100°C | |
0,98 in |
Nylon | |
unie | |
6 % | |
Filtre à tamis | |
2,5 cm |