Learn More
Merck Accessoires et pièces de rechange de kit de test épicutané
Accessoires et pièces de rechange pour kit de test épicutané
Marque:  Merck XX6504704
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10717481
  • 54.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
Le kit de test épicutané MilliporeSigma offre une solution complète pour la collecte et l’analyse sur le terrain de fluides hydrauliques à base d’hydrocarbures, de produits chimiques en vrac, d’eau de chaudière et d’huiles de lubrification. Il permet de détecter toute variation importante en matière de propreté grâce à une analyse colorimétrique fiable et sensible.- Contrôle rapidement la contamination particulaire dans les fluides hydrauliques à base d’hydrocarbures, les produits chimiques en vrac, l’eau de chaudière et les huiles de lubrification - Les indices de couleur des filtres et les échelles d’évaluation des particules correspondent à des niveaux de contamination reconnus et conformes aux normes - Détecte toute variation importante en matière de propreté grâce à des résultats de test fiables et sensibles - Livré avec des filtres pour 100 tests Caractéristiques et avantages :•Contient suffisamment de matériaux consommables pour 100 tests •Livré dans un mallette légère et facile à transporter • Les indices de couleur des filtres et les échelles d’évaluation des particules correspondent à des niveaux de contamination reconnus et conformes aux normes Applications :Analyse de la contamination sur le terrain des fluides hydrauliques à base d’hydrocarbures, de l’eau, des huiles de lubrification et des produits connexesRéférence catalogue du kit XX6504730 Kit de tests épicutanésComposants PD1504700 PetriSlides pour l’analyse de la contaminationSMWP02500 Filtre à membrane MF-Millipore, 5,0 μm, 25 mm, blanc, simple, 100SMWP04700 Filtre à membrane MF-Millipore, 5,0 μm, 47 mm, blanc, simple, 100XX6200006P Forceps pour filtre, extrémité arrondie, en acier inoxydableXX6200035 Pompe à vide manuelle, en acier inoxydable XX6300120 Socle pour porte-filtre pour test épicutanéXX6504704 Flacons de distribution de solvantXX6504707 Swinnex 25 mm avec grille de contre-pressionXX6504709 Flacons en PVC, 120 mLXX6504710 Tubulure pour le vide, 1/8 po., fluoroélastomèreXX6504713 Tableau de couleurs des fluides pour les applications navales 1Pièces de rechange pour une classification et un filtrage efficacesXX2004701 Anneau de blocage de l’entonnoirXX2004703 Joint d’étanchéité, en PTFEXX4004714 Joint pour anneau de blocage, en PTFEXX6300123 Joint torique, 2-233, Buna-NXX6504708 Porte-filtre en acier inoxydable avec socle
Spécification
Spécification
Kit de test épicutané
Flacon de distribution de solvant
16,76 cm
Polyéthylène
6,6 in