Learn More
Merck Liquides de remplacement pour kits Montage™ Miniprep BAC96 et Plasmid Miniprep96
Pour la remise en suspension de cellules pour mini-préparations de plasmides et BAC
Marque:  Merck LSKCLS500
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.36800kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Code produit. 11754674
  • 228.00€ / 500mL
Expédition estimée: 23-05-2024
Description
Le kit Montage Plasmid MiniprepHTS 96 est un kit rapide et simple à utiliser pour les mini-préparations de plasmides ou de chromosomes artificiels bactériens (BAC) haute pureté
Spécification
Spécification
Adapté à la lyse alcaline de plasmides et à la préparation BAC
Solution de lyse cellulaire
500 mL