Learn More
Merck Plateaux de flacons pour système de filtration Samplicity™
Système de filtration sous vide pour la préparation des échantillons pour HPLC
Marque: Merck SAMWASTTR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Présentation du système Samplicity™ G2- Le système de filtration Samplicity™ G2 permet une filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des flacons de HPLC.
- Filtration pour préparation d’échantillons pour HPLC sans seringue. L’échantillon est ajouté à un entonnoir adaptateur sur un filtre Millex™ standard de 33 mm (filtres Millex™ pour système Samplicity™ G2) ou à un entonnoir et un filtre intégrés (filtre Millex™ Samplicity)
- Le système Samplicity™ G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelleLe système Samplicity G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelle
Applications : HPLC ; filtration d’échantillons visqueux ou chargés de particules pour HPLC
Spécification
Système de filtration Samplicity™ G2 | |
Non stérile | |
5 Plateaux |
Polyester recyclé | |
Préparation d’échantillons d’analyse, chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
Plateaux à déchets |