Learn More
Merck Plateaux de flacons pour système de filtration Samplicity™
Système de filtration sous vide pour la préparation des échantillons pour HPLC
124.00€ - 174.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de filtration Samplicity™ G2 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Matériau | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12920265
|
Merck
SAMVIALTR |
PP | Plateaux de flacons |
174.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12541249
|
Merck
SAMWASTTR |
Polyester recyclé | Plateaux à déchets |
124.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Overview of Samplicity™ G2 System- Samplicity™ G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
- Filtration for HPLC sample prep without syringes. Sample is added to an adapter funnel on a standard Millex™ 33 mm filter (Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System) or an integrated funnel and filter (Millex Samplicity™ filter)
- Samplicity™ G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
Applications: HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Spécification
Système de filtration Samplicity™ G2 | |
Non stérile |