Learn More
Merck Distributeur de solvant filtré, 25 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck XX6602500
815.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Purifier et distribuer de petits volumes de solvant grâce à un flacon souple. Ce distributeur à pression manuelle est doté d’un porte-filtre équipé d’un tube de distribution. À utiliser pour diriger le solvant filtré contre les surfaces.Caractéristiques et avantages :
- Grâce à la pompe manuelle intégrée, plus besoin de pompe externe
- Peut contenir jusqu’à 1 L de solvant
Applications : Filtration des solvants avant de procéder à l’analyse de la contamination, rinçage au solvant des pièces usinées et des récipients de prélèvement
Spécification
Verre borosilicaté | |
Pour distribuer de petits volumes de solvant en comprimant la bouteille | |
Distributeur de solvant filtré | |
31,8 cm | |
13,3 cm |
3,9 cm2 | |
Disques filtrants de 1.2 µm et 25 mm de diamètre, bulbe ou bouchon en néoprène, porte-filtre en acier inoxydable, joints ou tubulure en PTFE, coude en verre ou embouts de distribution | |
12,51 in | |
5,23 in |