Learn More
Merck Filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™
Filtrez et stérilisez plus rapidement avec un grand filtre de 7,3 cm de diamètre. Les filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™ sont filetés et stériles, avec des pores de 0,22 micron pour la filtration à vide et la stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques et d’ADN et de suspensions de virus.
Marque: Merck SCGPS01RE
121.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.58000kg
Description
Filtrez et stérilisez plus rapidement avec un grand filtre de 7,3 cm de diamètre. Les filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™ sont filetés et stériles, avec des pores de 0,22 micron pour la filtration à vide et la stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques et d’ADN et de suspensions de virus.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe un ensemble de filtration Steritop™ à un flacon de réception pour traiter et stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi. Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif. Le fond du flacon de réception est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser des dispositifs Steritop™ adaptables sur flacons avec votre flacon ou flacon de capture stérile.Caractéristiques et avantages
- Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval
- Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible, une absorption minimale et une perte de protéines
- L’emballage serré, le sachet facile à déchirer et le marquage pratique facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos appareils
- La conception à base stable et à prise facile du dispositif Stericup™ permet à tout utilisateur d’effectuer facilement toutes les étapes du flux de travaux dans une hotte à flux laminaire
- Le fond encastré des flacons de réception Stericup permet à ces derniers d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés
Applications
Stérilisation de solutions aqueuses (150 ml à 1 L) ; Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéines à haute valeur ou composant de petites molécules
Spécification
Transparent avec adaptateur bleu | |
Express PLUS™ | |
PS | |
0,22 μm | |
40 cmsup2/sup | |
Entonnoir de 150 mL | |
Filetage de 33 mm | |
113deg;F | |
Filtre pour bouchon de flacon | |
2,9 in | |
4,9 in | |
12,5 cm |
Oui | |
Col de flacon de 3,3 cm | |
Polyéther sulfones | |
Stérile | |
Stérilisation de milieux de culture de tissu et d’additifs, solutions protéiques, suspensions de virus, ADN et autres solutions aqueuses | |
12Pack | |
Filetage de 33 mm | |
45deg;C | |
250 ml | |
7,4 cm | |
12,5 cm | |
7,3 cm |