Learn More
Merck Supports pour filtres Swinnex™
Nettoyage minutieux ou stérilisation de petits volumes de liquides distribués par seringue
196.00€ - 685.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10588622
|
Merck
SX0002500 |
25 mm |
384.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10588432
|
Merck
SX0001300 |
13 mm |
196.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10702911
|
Merck
SX0004700 |
47 mm |
685.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Nettoyage minutieux ou stérilisation de petits volumes de liquides distribués par seringue
- Supports de 13, 25 et 47 mm
- Connectez le Swinnex 47 avec une tubulure au réservoir sous pression ou à la machine de remplissage automatique pour filtrer de plus grands volumes
- 13 et 25 mm : polypropylène avec joint en silicone
- 47 mm : polypropylène avec joints toriques en silicone
- Stérilisez à l’aide d’un filtre déjà installé
Spécification
Autoclavables | |
Non stérile | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |