Learn More
Merck Dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation. Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles. Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
Marque: Merck UFC30DV25
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation. Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles. Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
Les dispositifs pour centrifugation Ultrafree™-MC (0,5 mL) et Ultrafree™-CL (2 mL) sont des filtres jetables à usage unique utilisés pour éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses. Ces dispositifs sont disponibles en deux volumes de traitement avec une gamme de membranes microporeuses (de 0,1 à 5,0 μm) pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités préstérilisées sont également disponibles. Utilisation dans des rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 mL (-MC) et tubes de 15 mL (-CL).•Cinq tailles de pores différentes de 0,1 à 5,0 μm •Unités préstérilisées également disponibles •Filtration rapide et performances hautement reproductibles •Utilisation dans des rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 mL ; applications•Élimination de particules et de précipités aqueux et à base d’échantillons de solvants •Idéal pour une utilisation avec des solutions de protéines et d’acides nucléiquesSpécification
Violet | |
Durapore | |
Non stérile | |
PVDF | |
25Pack | |
1 L | |
45 mm | |
10,6 mm |
Oui | |
0,65 μm | |
0,2 cm2 | |
12 000 x G | |
Filtres pour centrifugation | |
1 3/4 pouces | |
7/16 po |