Learn More
Merck Millipore Pointes de pipettes ZipTip™
Préparation d’échantillons et manipulation précise de liquides dans un seul dispositif
Marque: Merck Millipore ZTC04S960
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Sample preparation and precise liquid handling in one device
Lit de 0,6 μl de C18, C4, ou milieu avec un échange de cations forts fixé à l’extrémité de la pointe d’une pipette de 10 μl, de sorte qu’il n’y ait pas de volume mort ; les échantillons concentrés et purifiés sont élués dans 1 à 4 μl. Pour les applications nécessitant de plus petits volumes d’élution (par exemple <1 μ l), les pointes Zip Tip μ-C18 présentent un format microbien contenant 0,2 μl de milieu.
- Concentration et purification d’échantillons biologiques de 1–100 μl
- Idéal pour purifier et concentrer les femtomoles en picomoles de peptides, de protéines ou d’oligonucléotides en quelques minutes, avant la spectrométrie de masse, la HPLC, l’électrophorèse capillaire et d’autres techniques analytiques
Spécification
Avec milieu C4 | |
PP (polypropylène) | |
1,2 in | |
Pipeteur universel | |
960/Bte |
Pipeteur universel | |
10 μl | |
3 cm | |
Spécifique, Milieu fixe |