Learn More
Thermo Scientific™ Emission filters for Thermo Scientific Varioskan™ LUX Multimode Microplate Readers
Le lecteur de microplaques multimode Varioskan LUX peut être équipé d’une gamme de technologies de mesure, notamment pour l’absorbance, l’intensité de fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen et la fluorescence à résolution temporelle. Des filtres d’émission supplémentaires permettent d’étendre la fonctionnalité de l’instrument et la flexibilité de l’application.
Marque: Thermo Scientific™ F46080
619.94 EUR valable jusqu'au 2023-06-04
Utilisez le code promo "20668" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Le Varioskan LUX est équipé d’une gamme de technologies de mesure, notamment d’absorbance et d’intensité de fluorescence avec luminescence en option, AlphaScreen et TRF. L’instrument sélectionne la longueur d’onde de mesure à l’aide de monochromateurs ou de filtres optiques, optant pour celui qui sera le plus adapté à chaque technologie de mesure. Une large gamme de filtres en option étend remarquablement la zone d’application, notamment les dosages par luciférase, les dosages par transfert d’énergie par résonance de la bioluminescence (BRET), les dosages par fluorescence à résolution de temps homogène (HTRF) et bien d’autres.
- Une gamme étendue de différents types de filtres d’émission est disponible pour diverses applications lors de la réalisation d’essais de technologie luminométrique, TRF ou Alpha, tels que TR-FRET, HTRF, BRET, NanoBRET, AlphaScreen/AlphaLisa et tous les dosages de multiplexage utilisant ces technologies de détection.
- Les filtres d’excitation pour les mesures TRF et AlphaScreen/AlphaLisa sont fixés en permanence à l’intérieur du module optique correspondant de la technologie de détection.
- L’installation du filtre d’émission est facile. La roue de filtration de l’instrument est facile d’accès et les paramètres corrects sont rapidement définis dans un flux de travail simple dans le logiciel Thermo Scientific SkanIt. Le processus d’installation contrôlé par le logiciel SkanIt empêche également les erreurs accidentelles pendant le processus et assure donc un fonctionnement correct.
- Dans la plupart des mesures de luminescence, il n’existe qu’une seule source de lumière dans le système et, par conséquent, la détection la plus efficace est reçue en recueillant toute la lumière émise par l’échantillon, indépendamment de la longueur d’onde. Par conséquent, ces dosages ne nécessitent aucune sélection de longueur d’onde. Cependant, certaines applications, comme le BRET ou tout dosage de multiplexage luminométrique, où de multiples sources de lumière sont présentes dans l’échantillon, utilisent des filtres pour collecter la lumière produite à une longueur d’onde spécifique.
- Tous les filtres Varioskan LUX peuvent être utilisés pour toute technologie de détection basée sur les filtres (luminescence, technologie TRF ou Alpha), selon l’application. Veuillez contacter le support technique pour plus d’informations sur vos exigences spécifiques en matière d’application.
Spécification
Filtre d’émission | |
Varioskan™ | |
460/80 nm |
Lecteur de microplaques Varioskan LUX | |
460 nm | |
Donneur NanoBRET |