Learn More
MP Biomedicals™ Tubes vides FastPrep™
Utilisé dans le système Fastprep pour contenir des échantillons pour l’homogénéisation. Les tubes vides MP Biomedicals™ Empty FastPrep&trade n’ont pas de jupe ni bouchon.
Marque:  MP Biomedicals™ 115076400
303.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11442350
  • 362.52€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 21-05-2024
Description
  • Capacité de 2 ml
  • Sans jupe
  • Bouchons non inclus
  • Disponible vide pour ceux qui souhaitent remplir leurs propres tubes
  • À utiliser avec le système FastPrep
Spécification
Spécification
10,8mm
Naturel
46mm
2ml
PP
500/boîte