missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ENAH Monoclonal Antibody (K70047_10C7), Invitrogen™

Code produit 30207611
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μL
200 μL
Conditionnement:
200µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30207611 50 μL 50µg
30200212 200 μL 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30207611 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA555885

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: LERERLERER LERERLEQEQ LERERQERER QERLERQERL ERQERLERQE RLDRERQERQ ERERLERLER ERQERERQEQ LEREQLEWER ERRISSAAAP ASVETPLNSV LGDSSASEPG LQAASQPAET PSQQGIVLGP LAPPPPPPLP

This gene encodes a member of the enabled/ vasodilator-stimulated phosphoprotein. Members of this gene family are involved in actin-based motility. This protein is involved in regulating the assembly of actin filaments and modulates cell adhesion and motility. Alternate splice variants of this gene have been correlated with tumor invasiveness in certain tissues and these variants may serve as prognostic markers. A pseudogene of this gene is found on chromosome 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ENAH
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone K70047_10C7
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Expression ENAH
Numéro d’ordre du gène Q8N8S7
Alias de gène ENA; enabled homolog; enabled homolog (Drosophila); ENAH; ENAH actin regulator; ENAH, actin regulator; mammalian enabled variant 11a; mammalian enabled variant pan; MENA; Ndpp1; NDPP-1; NPC derived proline rich protein 1; NPC-derived proline-rich protein 1; OTTHUMP00000035864; Protein enabled homolog; WBP8
Symboles de gène(s) ENAH
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human ENAH (immunogen range is 171-320).
Méthode de purification Protein A
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55740
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.