Learn More
3M™ Enrichment Pouch
A heavyweight, puncture-resistant pouch, ideal for many sample preparation and enrichment procedures.
176.00€
Spécification
Quantité 32/Cs.
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
17268520
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000030308
Bouillon d’eau peptoné tamponné de 225 ml
176.00€
32 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • Gamma irradiated, ready-to-use pouch with 225 mL Buffered Peptone Water Broth requires no mixing or sterilizing.
  • Flat bottom, stand-up pouch ensures stability when adding samples.
  • Wire tie holds top open for easy sample addition and closes pouch for transportation.
  • Multi-laminate polyester pouch is puncture resistant.
  • 2 year shelf life from date of manufacture provides long-term readiness.
Spécification
Spécification
32/Cs.