Learn More
ENT1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Code produit 30235966 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30235966 20 μL 20µL
30233551 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30235966 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 298621AP20UL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
The ENT1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ENT1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ENT1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Antigène ENT1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Polyclonal
Concentration 500 μg/mL
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) ENT1; MGC1465; MGC3778
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Protein
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2030
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 70 kDa
Type de produit Polyclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG