missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ENTPD8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13232709
Change view
Click to view available options
Quantité:
400 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13232709 400 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13232709 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA525085

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ENTPD8 Polyclonal Antibody for Western Blot

ENTPD8 is canalicular ectonucleoside NTPDase responsible for the main hepatic NTPDase activity. It is ectonucleoside NTPDases catalyze the hydrolysis of gamma-and beta-phosphate residues of nucleotides, playing a central role in concentration of extracellular nucleotides. ENTPD8 has activity toward ATP, ADP, UTP and UDP, but not toward AMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ENTPD8
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Expression Entpd8
Numéro d’ordre du gène Q5MY95
Alias de gène ecto-ATP-diphosphohydrolase; ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 8; ENTPD8; E-NTPDase; E-NTPDase 8; GLSR2492; I79_018892; liver ecto-ATP-diphosphohydrolase; NTPDase 8; NTPDase8; NTPDase-8; UNQ2492; UNQ2492/PRO5779
Symboles de gène(s) Entpd8
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KLH conjugated synthetic peptide between 396-423 amino acids from the C-terminal region of human ENTPD8.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography, Protein A
Quantité 400 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100755122, 377841
Espèces cibles Human, Hamster
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.