Learn More
Sartorius Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment
Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
2600.00€ - 2830.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CEU |
---|---|
Type de connexion | RS-232, USB C |
Type d’affichage | Écran tactile |
Précision affichage | 0,1 mg |
Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16394738
|
Sartorius
BCE64I-1CEU |
60 g | Balance analytique CEU |
2600.00€
1 unité |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16304748
|
Sartorius
BCE64I-1CFR |
60 g | Balance analytique CFR |
2600.00€
1 unité |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16334688
|
Sartorius
BCE124I-1CEU |
120 g | Balance analytique CEU |
2720.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16344688
|
Sartorius
BCE124I-1CFR |
120 g | Balance analytique CFR |
2720.00€
1 unité |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16394698
|
Sartorius
BCE224I-1CEU |
220 g | Balance analytique CEU |
2830.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16304708
|
Sartorius
BCE224I-1CFR |
220 g | Balance analytique CFR |
2830.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- No matter what you're weighing, the new Entris™ II balance is always the right choice.
- Offering unrivalled value and backed by almost 150 years of German engineering expertise, the Entris™ II comes in two product lines, so you can find the balance that meets your specific weighing needs.
- With over 40 models from which to choose, you will surely find a model to meet your basic weighing needs.
Spécification
CEU | |
Écran tactile | |
PBT, verre, acier inoxydable | |
100-240 VCA (± 10 %), 50-60 Hz, 0,2 A |
RS-232, USB C | |
0,1 mg | |
≤1,5 s |