Learn More
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
Marque: Sartorius™ BCE6200I-1S
1339.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 4.30000kg
Description
Entris™ II Essential line of balances offers highly accurate results via monolithic weigh cell technology, fastest stabilization time in its class using state-of -the-art weighing sensors and high chemical resistance.
ulliNormes de haute qualité conçues en Allemagne/liliExcellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire/liliProtection anti-surcharge/liliLa conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie/liliGrande résistance chimique/liliEn polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre/liliEmpêche tout risque de contamination croisée/liliNettoyage par essuyage/liliPièces faciles à retirer/liliPare-vent efficace/liliMinimise les erreurs de pesée provoquées par les échantillons chargés électrostatiquement grâce à l’utilisation de pièces en verre recouvertes d’un revêtement spécial et lisoCAL (étalonnage et ajustement internes) pour garantir des résultats de pesée précis et fiables/liliGarantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale/liliAssocie une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure/liliSimplicité du prêt-à-l’emploi/liliSortie de données pour les applications de pesée dynamique/liliS’adapte facilement à vos conditions ambiantes/lili12 applications intégrées/liliImpression conforme aux BPL / BPF/liliMéthodes de connexion modernes/liliProtection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé/li/ulSpécification
Certificat CSA numéro 80000336/CE | |
6200 g | |
1000 mg | |
PBT, verre, acier inoxydable | |
1000 mg | |
Calibration interne | |
219 mm | |
7 kg |
USB C à 9 broches | |
LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile | |
Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur | |
Balances électroniques à chargement par le haut | |
0,9 sec | |
317 mm | |
94 mm | |
100 à 240 VAC (±10%) |