Learn More
3M™ Écouvillon Enviro ENVSWB100
Écouvillon pré-humidifié, prêt à l’emploi pour le prélèvement d’échantillons environnementaux sur tous les types de surfaces de contact alimentaire de l’industrie alimentaire.
Marque: 3M™ 7100130395
358.81 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21654" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.32400kg
Description
- L’écouvillon prêt à l’emploi atteint les coins et les zones difficiles pour une précision accrue.
- La bande inviolable indique si l’écouvillon a été utilisé.
- La conception pratique permet d’améliorer la cohérence de l’échantillonnage, sur le plan technologique et industriel.
- Le tube refermable assure une fermeture étanche pour le transport des échantillons.
- Écouvillon et flacon autonomes pour une productivité et une efficacité accrues.
Spécification
Écouvillon | |
100/Carton |