Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Pointes à filtre
Avec leur filtre unique à deux phases, les ep Dualfilter T.I.P.S offrent une protection ultime de la pipette et de l'échantillon contre toute contamination involontaire et inaperçue.
Marque: Eppendorf™ 0030077598
70.92 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "22546" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.71000kg
Description
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Les cônes à filtre offrent une protection optimale des pipettes et des échantillons contre toute contamination involontaire et inaperçue
Ces pointes consistent en un filtre à deux phases en PE hydrophobe, qui constitue une barrière de protection unique. La couche supérieure bleue constitue une protection très efficace contre les petits aérosols et les biomolécules (ADN). La couche inférieure sert de préfiltre et offre une protection efficace contre les plus gros aérosols, les gouttes, les éclaboussures et les plus grandes quantités de liquide. La combinaison de ces deux couches apporte une efficacité unique contre la contamination par aérosol.- Sans additifs inhibant la PCR pour des résultats en aval fiables
- Disponibles pour un usage en PCR / stérile (stériles et apyrogènes)
- Inspection continue de chaque lot de production par un laboratoire indépendant garantissant une qualité et une pureté élevées
Spécification
1000 μl à 10000 μl | |
Stérile | |
9.6 in. | |
EN 1822 | |
Applications ADN, applications ARN, applications protéiques, applications de culture cellulaire | |
100 Pk. | |
Turquoise | |
Polypropylene |
Oui | |
Turquoise | |
243 mm | |
PCR | |
Portoir | |
Pointe de pipette | |
Stérile |