Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre
Large gamme de flacons EPA en verre transparent et ambré.
Marque: Fisherbrand™
57.37 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.82700kg
Description
- Les flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté
- Les flacons EPA peuvent être fournis avec tout type de bouchon à vis ND24 déjà vissé
- En verre transparent et ambré
- Disponibles en 20, 30, 40 et 60 ml
Spécification
Col vissant | |
27,5 mm | |
30 ml | |
24-400 | |
Bouchon à vis | |
EPA | |
COT (EPA) |
Ambré | |
Verre | |
COT (EPA) | |
30 ml | |
72,5 mm | |
Flacon |