Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre
Large gamme de flacons EPA en verre transparent et ambré.
Marca: Fisherbrand™
82.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Dettagli aggiuntivi : Poids : 6.90300kg
Descrizione
- Les flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté
- Les flacons EPA peuvent être fournis avec tout type de bouchon à vis ND24 déjà vissé
- En verre transparent et ambré
- Disponibles en 20, 30, 40 et 60 ml
Specifica
Col vissant | |
27,5 mm | |
60 ml | |
24-400 | |
Bouchon à vis | |
EPA | |
COT (EPA) |
Transparent | |
verre | |
COT (EPA) | |
60 ml | |
140 mm | |
Flacon |