Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre
Large gamme de flacons EPA en verre transparent et ambré.
Marque:  Fisherbrand™
99.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 3.32100kg
Code produit. 11550585
  • 136.22€ / 100 pièces
En stock
Description
  • Les flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté
  • Les flacons EPA peuvent être fournis avec tout type de bouchon à vis ND24 déjà vissé
  • En verre transparent et ambré
  • Disponibles en 20, 30, 40 et 60 ml
Spécification
Spécification
Col vissant
27,5 mm
60 ml
24-400
Ambré
Verre
COT (EPA)
140 mm