Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à scintillation, flacons COT, flacons EPA & bouchons
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons. Trois niveaux de flacons à vis EPA Thermo Scientific sont disponibles pour répondre à vos exigences en matière d’applications : niveaux 300, 200 et 100.
Marque: Thermo Scientific™ 40-TOCSV-10
519.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.33100kg
Description
Sélectionnez le flacon adapté à vos applications d’analyse de l’eau en fonction des recommandations de l’EPA. Des kits pratiques de flacons à vis Thermo Scientific™ EPA sont disponibles assemblés et non assemblés, afin de vous faire gagner du temps lors de la préparation d’échantillons. Choisissez l’un des niveaux 100, 200 (pré-nettoyés), ou 300 (pré-nettoyés et certifiés) de flacons EPA en verre transparent ou ambré contenant une capacité de volume total de 20 ml et 40 ml. Les kits assemblés contiennent des flacons avec bouchons et septa pré-fixés. Les kits pratiques non assemblés contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Flacons EPA de niveau 100Ils sont traités et conditionnés conformément aux dispositions strictes d’un système de gestion de la qualité ISO, de la même manière que les produits de niveau 300. Les produits de niveau 100 ne sont ni certifiés, ni pré-nettoyés. Chaque boîte de produits est pourvue d’une étiquette portant son numéro de fabrication et d’un scellé inviolable, afin de garantir la fiabilité de la chaîne de conservation.
Les kits pratiques de flacons à vis EPA National sont recommandés pour l’échantillonnage discret de l’eau conformément aux indications des recommandations suivantes : EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” et EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water”.
Flacons pré-nettoyés de niveau 200
Flacons traités et conditionnés conformément aux dispositions strictes d’un système de gestion de la qualité ISO, de la même manière que les produits de niveau 300. Les produits de niveau 200 ne sont pas certifiés. Chaque boîte de produits est pourvue d’une étiquette portant son numéro de fabrication et d’un scellé inviolable, afin de garantir la fiabilité de la chaîne de conservation.
Produits pré-nettoyés et certifiés de niveau 300
Le laboratoire certifie répondre aux normes de l’EPA américaine, conformément aux dispositions de la dernière édition des recommandations de l’EPA en matière de conteneurs d’échantillons sans contaminants. Le certificat d’analyse de niveau 300 est certifié par des données de laboratoire vérifiables et générées par des tiers, et fournit une traçabilité totale dans la chaîne de production. Chaque boîte de produits de niveau 300 contient un certificat d’analyse et un scellé inviolable, afin de garantir la fiabilité de la chaîne de conservation.
Spécification
Flacon COT transparent avec couvercle, bouchon avec opercule, teneur en COT 10 ppb, 40 ml | |
Verre | |
Pour les applications d’analyse de l’eau conformément aux directives EPA | |
Bouchon avec opercule |
Transparent | |
40 ml | |
72 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.