missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphA3 Antibody (ifabotuzumab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Code produit 30158695
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30158695 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30158695 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP328524JF585

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

EphA3 Monoclonal antibody specifically detects EphA3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EphA3
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone ifabotuzumab
Conjugué Janelia Fluor 585
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EK4, EPH receptor A3, EphA3, EPH-like kinase 4, ephrin type-A receptor 3, ETK, hEK4, HEKETK1eph-like tyrosine kinase 1, human embryo kinase 1, TYRO4, TYRO4 protein tyrosine kinase, Tyrosine-protein kinase receptor ETK1, Tyrosine-protein kinase TYRO4
Espèces hôtes Human
Immunogène EphA3
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2042
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.