missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ephrin-A1 Antibody (114), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30151290
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30151290 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30151290 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP289691CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Ephrin-A1 Monoclonal antibody specifically detects Ephrin-A1 in Human samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Detection
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Ephrin-A1
Applications ELISA, Sandwich ELISA Detection
Classification Monoclonal
Clone 114
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène ECKLG, EFL1, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 1, ephrin-A1, EPLG1TNF alpha-induced protein 4, Immediate early response protein B61, LERK1LERK-1, ligand of eph-related kinase 1, TNFAIP4B61, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 4, tumor necrosis factor, alpha-induced protein 4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Ephrin-A1 (Accession#: NP_004419.2; Met 1-Ser 182).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1942
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.