Learn More
Mettler Toledo™ Sondes de conductivité époxy / graphite
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
InLab™ 738-5M
InLab™ 738
InLab™ 738-10 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’InLab 738-10m fonctionne sur une large plage de mesure et peut être utilisé pour de nombreux types d’échantillons différents. Le capteur de température intégré compense la différence de température entre l’échantillon et la température de référence.
- Corps en plastique robuste offrant une protection complète
- Indice IP67 ; entièrement protégé contre l’infiltration d’eau et de poussière
- Conception à pointe ouverte pour faciliter le rinçage et minimiser le report d’échantillons
- Pour les mesures générales sur le terrain ou en usine
Spécifications
- Plage de mesures : 0,01 à 1000 mS/cm
- Plage de températures : 0° à 100°C
- Câble et connecteurs : 10 m IP67 LTW
- Constante de cellule : 0,57 cm-1
- Type de cellule : Quatre pôles en graphite
- Matériau de l’axe : Époxy
- Diamètre de la tige : 12 mm
- Longueur de la tige : 120 mm
- ISM : Non
- Sonde de température : NTC 30 kOhm
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 0,57 cm-1 |
| Types de connecteurs | LTW (IP67) |
| À utiliser avec (application) | Pour de nombreux types d’échantillons différents |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 100°C |
| Type | Sonde de conductivité |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 5 m |
| Matériau | Époxy, graphite |
| Plages de mesure | 0,01 à 1000 mS/cm |
| Sonde | 4 pôles |
| Afficher plus |