Learn More
Invitrogen™ Epsin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1Q87)
Description
Epsin 1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a member of the epsin protein family. The encoded protein binds clathrin and is involved in the endocytosis of clathrin-coated vesicles. Loss of function of this gene is associated with reduced tumor growth and progression in certain cancer types.
Specifications
Specifications
| Antigène | Epsin 1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1Q87 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | EPN1 |
| Numéro d’ordre du gène | O88339, Q80VP1, Q9Y6I3 |
| Alias de gène | AA269831; EH domain-binding mitotic phosphoprotein; Epn1; EPS-15-interacting protein 1; Epsin 1; epsin-1; hypothetical protein LOC508199; Ibp1; Intersectin-EH-binding protein 1; LOW QUALITY PROTEIN: epsin-1 |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?