Learn More
Ergocalciférol, 97,0 à 103,0 %, Affymetrix/USB™
150.00€ - 1533.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-14-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H44O |
Poids moléculaire (g/mol) | 396.66 |
Numéro MDL | MFCD00166988,MFCD11656674 |
Clé InChI | MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N |
Synonyme | ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina |
CID PubChem | 134129658 |
Nom IUPAC | (1S,3E)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-diméthylehept-3-en-2-yl]-7a-méthyle-octahydro-1H-inden-4-ylidene]éthylidene}-4-méthylidènecyclohexan-1-ol |
SMILES | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
50-14-6 | |
396.66 | |
MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N | |
134129658 | |
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C |
C28H44O | |
MFCD00166988,MFCD11656674 | |
ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina | |
(1S,3E)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-diméthylehept-3-en-2-yl]-7a-méthyle-octahydro-1H-inden-4-ylidene]éthylidene}-4-méthylidènecyclohexan-1-ol |
Spécification
Ergocalciferol | |
118°C to 119°C | |
MFCD00166988,MFCD11656674 | |
1916682 | |
MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N | |
(1S,3E)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-diméthylehept-3-en-2-yl]-7a-méthyle-octahydro-1H-inden-4-ylidene]éthylidene}-4-méthylidènecyclohexan-1-ol | |
134129658 | |
97.0 to 103.0% |
50-14-6 | |
C28H44O | |
UN2811 | |
ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina | |
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C | |
396.66 | |
396.65 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P501c
H301+H311-H330-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-014-9
missing translation for 'rtecsNumber' : KE1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid