Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA ERK1/ERK2 (Total / Phospho) multi-espèces InstantOne™
InstantOne ELISA
Marque: Invitrogen™ 85-86013-11
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Alert:
Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot
Includes:
- Manuel d'utilisation
- Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
- Tampon de lyse cellulaire (5X)
- Solution activatrice
- Tampon de lavage (10x)
- Réactif d’anticorps de capture ERK 1/2 (Total)
- Réactif de capture d’anticorps phospho-ERK 1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)
- Réactif d’anticorps de détection ERK 1/2 (Total)
- Réactif de détection d’anticorps phospho-ERK 1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)
- Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
- Réactif de détection (substrat TMB)
- Solution d’arrêt
- Joint de plaques
Description
Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise de l’ERK 1/2 total et phosphorylé humain, de souris et de hamster dans les lysats cellulaires. La détection d’ERK 1/2 de rat est attendue. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.
Les ERK1 et ERK2 (kinases 1 et 2 régulées par un signal extracellulaire) sont largement impliquées dans la régulation de la méiose, de la mitose et des fonctions post-mitotiques dans les cellules. Les ERK1 et ERK2 sont membres de la famille des kinases MAP, qui agissent dans une cascade de signalisation qui régule divers processus cellulaires tels que la prolifération, la différenciation et la progression du cycle cellulaire en réponse à une variété de signaux extracellulaires. Différents stimuli, y compris les facteurs de croissance, les cytokines, l’infection virale, les ligands pour les récepteurs couplés aux protéines hétérotrimériques de liaison aux nucléotides de la guanine (protéine G) et les agents de transformation, activent les voies ERK1 et ERK2. La liaison des facteurs de croissance aux récepteurs de la tyrosine kinase, l’activation de Ras/Raf et la stimulation de la protéine kinase sérine/thréonine activent également les voies ERK1/ERK2. Les protéines ERK sont régulées par la double phosphorylation sur la tyrosine 204 et 187, et par l’association des résidus de thréonine 177 et 160 dans un motif Thru-Glu-Tyr caractéristique. La phosphorylation sur les résidus de thréonine 202 et de tyrosine 204 d’ERK1, et sur les résidus de thréonine 185 et de tyrosine 187 d’ERK2, est nécessaire pour une activation enzymatique complète. Les conséquences structurelles de la double phosphorylation dans l’ERK2 incluent la fermeture active du site, l’alignement des principaux résidus catalytiques qui interagissent avec l’ATP et le remodelage de la boucle d’activation. En réponse à l’activation, les kinases MAP phosphorylent les composants en aval sur la sérine et la thréonine. La famille des ERK compte trois membres supplémentaires : ERK3, ERK5 et ERK6.Spécification
P27361,P28482 | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ERK,ERK-2,ERK2,ERT1,MAPK2,P42MAPK,PRKM1,PRKM2,p38,p40,p41,p41mapk,p42-MAPK,ERK-1,ERK1,ERT2,HS44KDAP,HUMKER1A,P44ERK1,P44MAPK,PRKM3,p44-ERK1,p44-MAPK | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
1 h 10 min |
Biotine | |
Lysats cellulaires | |
ELISA | |
5594, 5595 | |
Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques | |
96 Tests | |
Lysat cellulaire ,20 μl | |
p44/p42, MAPK 1/2 | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche