Learn More
ERM (LRRKtide) Substrate
Substrat ERM (LRRKtide)
Marque: Invitrogen PV5093
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
Substrat peptidique à base d’ezrine/radixine/moésine (ERM) qui est phosphorylé par des mutants LRRK2 et LRRK2. À utiliser avec le dosage de kinase universel Adapta™ (PV5099).Spécification
RLGRDKYKTLRQIRQ | |
2 mM de substrat peptidique d’ERM (LRRKtide) dans 50 mM de HEPES (pH de 7,5), 0,01 % de Brij-35, 10 mM de MgCl2 et 1 mM d’EGTA. Conservation à -20°C. | |
1 ml | |
Substrat à base de peptides | |
Kinases sérine/thréonine | |
1931,2 Da | |
LRRK2 G2019S, LRRK2 |
Accumulation biochimique d’ADP | |
Fluorescent | |
peptide à base d’ezrine/radixine/moésine (ERM) | |
Substrat de kinase | |
120892 | |
Glace carbonique | |
LRRK2 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.