Learn More
Acide érucique, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332656
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11332656
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08685.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-86-7 | C22H42O2 | 338.576 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-86-7
Formule moléculaire C22H42O2
Poids moléculaire (g/mol) 338.576
Numéro MDL MFCD00063188
Clé InChI DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Synonyme erucic acid, cis-13-docosenoic acid, z-docos-13-enoic acid, 13-docosenoic acid, z, cis-erucic acid, 13-cis-docosenoic acid, 13-docosenoic acid, z-13-docosenoic acid, hystrene 2290
CID PubChem 5281116
ChEBI CHEBI:28792
Nom IUPAC Acide (Z)-docos-13-énoïque
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erucic acid
Point de fusion 29°C to 33°C
Point d’ébullition 265°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Beilstein 1728049
Merck Index 14,3674
Poids de la formule 338.58
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique