Learn More
Brady™ Étiquetage ES Type 11
Marque: Brady™ 284430
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02500kg
Description
- Brady Plaquettes de Sécurité de fournir l'identification des mesures de sécurité
- La plaquette est imprimé de deux côtés, en veillant à l'information vitale est toujours visible
Spécification
Étiquetage ES type 11 | |
Polyester | |
5.71 in. | |
10/boîte | |
-40°C to +100°C | |
3.35 in. |
White on Red | |
Safety Identification | |
145 mm | |
-40°F to +212°F | |
0.249 mm | |
85 mm |