Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-estradiol, 98 %
Catalog Number p-4258835
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
50-28-2
C18H24O2
272.38
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
5757
CHEBI:16469
(8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
50-28-2
C18H24O2
272.38
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
5757
CHEBI:16469
(8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Le β-estradiol, 98 %, numéro CAS 50-28-2, est une hormone sexuelle stéroïde de l’œstrogène qui régule plusieurs fonctions biologiques, notamment la transcription génétique et la protéosynthèse.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
•Le β-estradiol est une hormone endogène naturellement présente chez les femmes
•Il s’agit d’une importante hormone sexuelle stéroïde impliquée dans la régulation de plusieurs fonctions biologiques, notamment la transcription génétique et la protéosynthèse
•Cette hormone est produite par les ovaires et peut se lier à des récepteurs nucléaires spécifiques et les activer
Applications
•Le β-estradiol agit comme un agoniste des récepteurs des hormones œstrogènes et activateur de la PI 3-kinase
•Il présente une activité inhibitrice contre l’aldéhyde oxydase
•Le β-estradiol présente des activités anaboliques et métaboliques douces et augmente la coagulabilité du sang dans les expériences in vivo
•Il joue un rôle dans les processus immunitaires et inflammatoires
•Le β-estradiol déclenche une augmentation de la synthèse hépatique de certaines protéines, y compris la globuline de liaison aux hormones sexuelles (SHBG) et la globuline de liaison à la thyroïde (TBG), et supprime la formation de l’hormone folliculo-stimulante (FSH)
• Ce composé a été utilisé pour la maturation in vitro de complexes de cumulus-ovocytes (COC) bovins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau β-Estradiol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 176.0°C to 180.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,3758
Rotation spécifique +76° to +83° (20°C, 589nm) (c=1, dioxane)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, hexane, ethyl acetate
Poids de la formule 272.38
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • beta-Estradiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.