missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ETEA Recombinant Protein Antigen

Code produit. 18679556 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
:
100 μg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18679556

Marque: Novus Biologicals™ NBP268916PEP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 23197
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 26 kDa
Quantité 100 μL
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène B17.2 L, ETEAFAS-associated factor 2, expressed in T-cells and eosinophils in atopic dermatitis, Fas associated factor family member 2, KIAA0887UBX domain protein 3 B, MMTN, NDUNDUFA12L, UBX domain containing 8, UBX domain-containing protein 3 B, UBX domain-containing protein 8, UBXD8, UBXN3BProtein ETEA
Symbole de gène(s) FAF2
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68916. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine ETEA
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis