Learn More
VITLAB™ Bécher Griffin en ETFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
400 mL
500 ml
600 mL
1000 ml
Description
- Béchers Griffin fabriqués en ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène) avec une échelle imprimée noire
- Transparent, avec une échelle imprimée en noire facilement lisible
- Offre une très bonne résistance chimique
- Stabilité thermique de -100°C à +150°C
- Disponible en huit tailles différentes de 25 à 1000 ml
Spécification
Couleur | Transparent |
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | ETFE |
À utiliser avec (application) | Pour mesure de volume |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Type | Bécher Griffin |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |
Scale | Échelle noire imprimée |
Modèle | Griffin |