Learn More
Éthanediol, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
153.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Description
C2H6O2, numéro CAS-107-21-1, 1,2-éthanediol, alcool d’éthylène, éthylène glycol, 1,2-dihydroxyéthane, 2-hydroxyéthanol, monoéthylène glycol, alcool glycolique, glycol, tescol, fridex, 2,5 L, 196°C, CHEBI:30742, incolore, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, éthane-1,2-diol, -13 C, 2885
Spécification
Point de fusion | -13°C |
Couleur | Incolore |
pH | 5.5 à 7.5 |
Point d’ébullition | 196°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 2.5 l |
Densité de vapeur | 2.14 |
Poids de la formule | 62.06 g/mol |
Tension de vapeur | 0.12 mmHg à 20°C |
Forme physique | Liquide visqueux |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylene glycol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./