Learn More
Éther, conservé avec 2 % d’alcool, 0,5 % max. d’eau et 7 ppm min. de BHT, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. p-5391128 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en aluminium
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 15538554
Marque: Avantor J.T.Baker 923922
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ether
Note relative au nom Preserved with 2% Alcohol, 0.5% max Water and 7ppm min BHT
Point d’éclair −45.00°C
Conditionnement Bouteille en aluminium
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1L = 0.71kg
Poids de la formule 74.12
Qualité USP