Learn More
Éther, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
1L
Description
- Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC), l’analyse des résidus organiques ; Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ether |
| CAS | 60-29-7 |
| Point d’éclair | −45°C(−113°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
| Formule moléculaire | C4H10O |
| Numéro MDL | MFCD00011646 |
| Quantité | 1 L |
| Gravité spécifique | 1L = 0.71kg |
| Synonyme | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
| Clé InChI | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |