Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Non-Sterile
Code produit. 17889662 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
100 paires
Code produit. 17889662
Marque: Ansell M2078
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le choix sans latex ni PVC, idéal pour de nombreux types d'intervention.
  • This non-sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
  • li>Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative
  • Protects from latex Type I allergy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated Non
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Clear
Jetable Single-use
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Oui
Matériau EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions L
Épaisseur (impériale) 1.2 mil
Épaisseur (métrique) 0.03 mm
FDA 510 (k) Non
Modèle ETHIPARAT Non-Sterile
Longueur (impériale) 10.9 in.
Longueur (métrique) 278 mm