missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 2-amino-4-(4-acétoxyphényl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H58742.09
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Quantité. | 10g |
---|
Identifiants chimiques
1858250-46-0 | |
305.348 | |
RAXUJVOBTPWILV-UHFFFAOYSA-N | |
98000080 | |
CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC(=O)C)N |
C15H15NO4S | |
MFCD22988973 | |
ethyl 4-4-acetyloxy phenyl-2-aminothiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-acetoxyphenyl thiophene-3-carboxylate | |
4-(4-acétyloxyphényl)-2-aminothiophène-3-carboxylate d’éthyle |
Spécification
Ethyl 2-amino-4-(4-acetoxyphenyl)thiophene-3-carboxylate | |
1858250-46-0 | |
MFCD22988973 | |
RAXUJVOBTPWILV-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-acétyloxyphényl)-2-aminothiophène-3-carboxylate d’éthyle | |
98000080 | |
97% |
10g | |
C15H15NO4S | |
ethyl 4-4-acetyloxy phenyl-2-aminothiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-acetoxyphenyl thiophene-3-carboxylate | |
CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC(=O)C)N | |
305.348 | |
305.34 |