Learn More
3-cyclopropyl-3-oxopropionate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate |
| Point d’ébullition | 73°C (1 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 156.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido