Learn More
Éthyl8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704964
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
71083-06-2
C12H10FNO3
235.214
MFCD00052242
MPUYCZQHTGRPNE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 8-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19599, maybridge1_000540, acmc-209nc3
707160
8-fluoro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate d’éthyl
CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=CC=C2F
71083-06-2
C12H10FNO3
235.214
MFCD00052242
MPUYCZQHTGRPNE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 8-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19599, maybridge1_000540, acmc-209nc3
707160
8-fluoro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate d’éthyl
CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=CC=C2F
Nom chimique ou matériau Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.21
Pourcentage de pureté 97%